3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
PC1253T-1G PC1253T-5G PC1253T-25G
APOSPC1253T-1GEA 141 EUR
APOSPC1253T-1G APOSPC1253T-5G APOSPC1253T-25G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Formule: C₄H₂F₆O₃
Kookpunt: 153…156 °C
Smeltpunt: 77…84 °C
Dichtheid: 1,183 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190631
CAS nummer: 662-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III