1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Allylhexafluoroisopropanol
PC1259-25G PC1259-5G PC1259-1G
APOSPC1259-25GEA 323 EUR
APOSPC1259-25G APOSPC1259-5G APOSPC1259-1G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formule: C₆H₆F₆O
Kookpunt: 42,8 °C/68mmHg
Dichtheid: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03092986
CAS nummer: 646-97-9
EINECS: 613-651-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III