N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
PC1260-100G PC1260-250G PC1260-25G
APOSPC1260-100GEA 43.8 EUR
APOSPC1260-100G APOSPC1260-250G APOSPC1260-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Kookpunt: 45…50 °C/14mmHg
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 0.969 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008269
CAS nummer: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 3+8 III