Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1261-25G PC1261-5G
APOSPC1261-25GEA 674 EUR
APOSPC1261-25G APOSPC1261-5G
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether
Formule: C₈Cl₂F₁₆O
MW: 486.97 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094104
CAS nummer: 149697-40-5