trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (7E)-7H,8H-Hexacosafluorotetradec-7-ene
PC1263-5G PC1263-1G
APOSPC1263-5GEA 234 EUR
APOSPC1263-5G APOSPC1263-1G
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene
Gas-carrier for biomedical applications, Jan Reiss et al., Nouveau Journal de Chimie, 8(4), 251, (1984).
Formule: C₁₄H₂F₂₆
Kookpunt: 195 °C
Dichtheid: 1,766 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094106
CAS nummer: 51249-67-3