2-Fluor-6-trifluormethylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 51.2 EUR
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluor-6-trifluormethylpyridine 97%
2-Fluor-6-trifluormethylpyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Kookpunt: 143 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03092901
CAS nummer: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN: 1993
ADR: 3,III