3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1269-1G PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA 106 EUR
APOSPC1269-1G APOSPC1269-5G
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Formule: C₄H₃Br₂F₅
Smeltpunt: 123 °C
Dichtheid: 1,994 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094110
CAS nummer: 378-69-8