1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1278-5G PC1278-100G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 22 EUR
APOSPC1278-5G APOSPC1278-100G APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Kookpunt: 114…116 °C/24mmHg
Smeltpunt: 63…64 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215833
CAS nummer: 350-31-2