3-Fluoro-1-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1281-25G PC1281-100G PC1281-5G
APOSPC1281-25GEA 40.9 EUR
APOSPC1281-25G APOSPC1281-100G APOSPC1281-5G
3-Fluoro-1-propanol 97%
3-Fluoro-1-propanol
Formule: C₃H₇FO
Kookpunt: 127,5…128 °C/40mmHg
Dichtheid: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039548
CAS nummer: 462-43-1
UN: 1987
ADR: 3,II