2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1282-1G PC1282-25G PC1282-5G
APOSPC1282-1GEA 200 EUR
APOSPC1282-1G APOSPC1282-25G APOSPC1282-5G
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol
Formule: C₁₃H₈F₆O₂
Smeltpunt: 119…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06247736
CAS nummer: 2092-87-7