2H-Nonafluorobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1286-100G PC1286-25G
APOSPC1286-100GEA 1440 EUR
APOSPC1286-100G APOSPC1286-25G
2H-Nonafluorobutane 97%
2H-Nonafluorobutane
Formule: C₄HF₉
Kookpunt: 15 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094114
CAS nummer: 680-17-1
UN: 3163
ADR: 2.2,