Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1292-5G PC1292-1G
APOSPC1292-5GEA 410 EUR
APOSPC1292-5G APOSPC1292-1G
Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane) 97%
Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane)
Formule: C₁₂F₂₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094119
CAS nummer: 400626-83-7