Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1295-25G PC1295-5G
APOSPC1295-25GEA 921 EUR
APOSPC1295-25G APOSPC1295-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride
Formule: C₂₄F₄₈O₈
MW: 1328.19 g/mol
Kookpunt: 120…122 °C/1mmHg
Dichtheid: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411205
CAS nummer: 13140-25-5
UN: 3265
ADR: 8 II