2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1303-5G PC1303-25G
APOSPC1303-5GEA 73.5 EUR
APOSPC1303-5G APOSPC1303-25G
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
MW: 229.02 g/mol
Kookpunt: 71 °C/11mmHg
Smeltpunt: –34.4 °C
Dichtheid: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077613
CAS nummer: 707-72-2
UN: 1760
ADR: 8 III