2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1327-25G PC1327-5G PC1327-1KG
APOSPC1327-25GEA 351 EUR
APOSPC1327-25G APOSPC1327-5G APOSPC1327-1KG
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₄H₂F₈O₃S
Kookpunt: 102…105 °C/740mmHg
Dichtheid: 1,702 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862006
CAS nummer: 6401-00-9
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II