2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1330-100G PC1330-500G
APOSPC1330-100GEA 73 EUR
APOSPC1330-100G APOSPC1330-500G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄BrF₃
Kookpunt: 167…168 °C
Dichtheid: 1,652 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000373
CAS nummer: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III