4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 38 EUR
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095347
CAS nummer: 1735-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III