3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
PC1340-1KG PC1340-250G PC1340-500G
APOSPC1340-1KGEA 198 EUR
APOSPC1340-1KG APOSPC1340-250G APOSPC1340-500G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Kookpunt: 154…156 °C
Dichtheid: 1.613 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000380
CAS nummer: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3 III