2,3-Difluorophenetole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene, 2,3-Difluoroethoxybenzene
PC1345-25G PC1345-5G PC1345-100G
APOSPC1345-25GEA 29.2 EUR
APOSPC1345-25G APOSPC1345-5G APOSPC1345-100G
2,3-Difluorophenetole
2,3-Difluorophenetole
Formule: C₈H₈F₂O
Kookpunt: 178 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368737
CAS nummer: 121219-07-6
EINECS: 441-000-4