1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1348-100G PC1348-25G PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA 104 EUR
APOSPC1348-100G APOSPC1348-25G APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Kookpunt: 98 °C/16mmHg
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1644-88-8