6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1349-1G PC1349-250MG PC1349-5G
APOSPC1349-1GEA 29.2 EUR
APOSPC1349-1G APOSPC1349-250MG APOSPC1349-5G
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Formule: C₅H₄FN₅
Smeltpunt: >350 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940409
CAS nummer: 700-49-2