4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1350-100G PC1350-1KG PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA 57 EUR
APOSPC1350-100G APOSPC1350-1KG APOSPC1350-500G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Kookpunt: 154…156 °C
Dichtheid: 1.607 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000398
CAS nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3 III