3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1356-100G PC1356-250G PC1356-25G PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA 43.8 EUR
APOSPC1356-100G APOSPC1356-250G APOSPC1356-25G APOSPC1356-500G
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Kookpunt: 188…192 °C
Smeltpunt: –23 to –22 °C
Dichtheid: 1,726 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018093
CAS nummer: 454-78-4
EINECS: 207-226-0