4-Bromo-3-fluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1357-25G PC1357-5G PC1357-1G
APOSPC1357-25GEA 49.7 EUR
APOSPC1357-25G APOSPC1357-5G APOSPC1357-1G
4-Bromo-3-fluoroanisole 98%
4-Bromo-3-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Kookpunt: 216 °C
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310983
CAS nummer: 458-50-4