2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1358-10G PC1358-5G PC1358-25G
APOSPC1358-10GEA 49.7 EUR
APOSPC1358-10G APOSPC1358-5G APOSPC1358-25G
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00509374
CAS nummer: 94610-82-9