5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G PC1359-25G PC1359-500G
APOSPC1359-100GEA 29.2 EUR
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G APOSPC1359-500G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Kookpunt: 195 °C
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000601
CAS nummer: 445-01-2
EINECS: 207-149-2