2-Chloro-3-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1360-1G PC1360-5G
APOSPC1360-1GEA 0 EUR
APOSPC1360-1G APOSPC1360-5G
2-Chloro-3-fluorotoluene 98%
2-Chloro-3-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445246
CAS nummer: 116850-28-3
UN: 1993
ADR: 3,III