2-Bromo-3-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-fluoro-3-methylbenzene
PC1362-100G PC1362-25G PC1362-5G
APOSPC1362-100GEA 214 EUR
APOSPC1362-100G APOSPC1362-25G APOSPC1362-5G
2-Bromo-3-fluorotoluene 98%
2-Bromo-3-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Kookpunt: 187 °C
Dichtheid: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458010
CAS nummer: 59907-13-0