2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC1366-25G
PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA
76
EUR
APOSPC1366-25G
APOSPC1366-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formule:
C₆H₄BrClFN Smeltpunt: 54…58 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00051707 CAS nummer: 201849-14-1 |