5-Broom-2-chloorfluorobenzeen 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1368-100G PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-100GEA 51.4 EUR
APOSPC1368-100G APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
5-Broom-2-chloorfluorobenzeen 98%
5-Broom-2-chloorfluorobenzeen
Formule: C₆H₃BrClF
Kookpunt: 62…64 °C/9mmHg
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042519
CAS nummer: 60811-18-9