2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC1369-25G
PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA
74.6
EUR
APOSPC1369-25G
APOSPC1369-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₂BrF₂N Smeltpunt: 63…64 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09864661 CAS nummer: 64695-82-5 |