1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1369B-25G PC1369B-5G PC1369B-1G
APOSPC1369B-25GEA 0 EUR
APOSPC1369B-25G APOSPC1369B-5G APOSPC1369B-1G
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formule: C₄H₄BrClF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153677
CAS nummer: 232602-78-7