4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1369M-25G PC1369M-5G
APOSPC1369M-25GEA 79.4 EUR
APOSPC1369M-25G APOSPC1369M-5G
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃BrClF₃
Kookpunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039225
CAS nummer: 374-25-4