2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1372-1G PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA 24.9 EUR
APOSPC1372-1G APOSPC1372-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782070
CAS nummer: 916792-07-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III