2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Fluoro-5-tolualdehyde, 6-Fluoro-m-tolylaldehyde, 6-Fluoro-m-tolualdehyde
PC1373-1G
PC1373-5G
PC1373-10G
APOSPC1373-1GEA
22
EUR
APOSPC1373-1G
APOSPC1373-5G
APOSPC1373-10G
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule:
C₈H₇FO MW: 138.14 g/mol Kookpunt: 89 °C/15mmHg Dichtheid: 1.129 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093762 CAS nummer: 93249-44-6 UN: 3265 ADR: 8 II |