1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1374KG-25G PC1374KG-5G
APOSPC1374KG-25GEA 1230 EUR
APOSPC1374KG-25G APOSPC1374KG-5G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene
Formule: C₅H₅BrClF₃
Kookpunt: 74…75 °C/93mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153682
CAS nummer: 356-73-0