3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1374MP-25G PC1374MP-5G PC1374MP-100G
APOSPC1374MP-25GEA 151 EUR
APOSPC1374MP-25G APOSPC1374MP-5G APOSPC1374MP-100G
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
Formule: C₇H₆BrF₃N₂
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042484
CAS nummer: 113170-72-2