4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1374N-100G PC1374N-25G PC1374N-5G
APOSPC1374N-100GEA 164 EUR
APOSPC1374N-100G APOSPC1374N-25G APOSPC1374N-5G
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride 97%
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrCl₂F₃
Kookpunt: 91…92 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221020
CAS nummer: 118754-53-3