1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1374R-25G PC1374R-5G PC1374R-100G
APOSPC1374R-25GEA 49.7 EUR
APOSPC1374R-25G APOSPC1374R-5G APOSPC1374R-100G
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene 98%
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Formule: C₆H₂BrCl₂F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142585
CAS nummer: 202865-57-4