(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
PC1377-1G PC1377-25G PC1377-5G
APOSPC1377-1GEA 22 EUR
APOSPC1377-1G APOSPC1377-25G APOSPC1377-5G
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.04 g/mol
Smeltpunt: 25…26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864662
CAS nummer: 874285-03-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III