3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1378-1G PC1378-5G PC1378-25G
APOSPC1378-1GEA 74.6 EUR
APOSPC1378-1G APOSPC1378-5G APOSPC1378-25G
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formule: C8H6BrFO2
MW: 233.0300 g/mol
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864663
CAS nummer: 1375964-39-8
UN: 3261
ADR: 8 II