2-Fluoro-m-toluonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-3-methylbenzonitrile
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 81.8 EUR
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluoro-m-toluonitrile
2-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782078
CAS nummer: 185147-07-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III