4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC1380G-5G
PC1380G-25G
PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA
73
EUR
APOSPC1380G-5G
APOSPC1380G-25G
APOSPC1380G-100G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Formule:
C₇H₅BrF₂O Smeltpunt: 26…30 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143268 CAS nummer: 202865-61-0 |