1-Bromo-2,3-difluorobenzeno 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Difluorobromobenzene
PC1381-100G PC1381-25G PC1381-5G
APOSPC1381-100GEA 128 EUR
APOSPC1381-100G APOSPC1381-25G APOSPC1381-5G
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno 97%
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99 g/mol
Kookpunt: 234 °C/765mmHg
Dichtheid: 1.724 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061136
CAS nummer: 38573-88-5