1-Bromo-2,4-difluorobenzeno 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Difluorobromobenzene
PC1382-100G PC1382-1KG PC1382-250G
APOSPC1382-100GEA 26.3 EUR
APOSPC1382-100G APOSPC1382-1KG APOSPC1382-250G
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno 98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 145…146 °C
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000330
CAS nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III