4-Bromo-1,2-difluorobenzeno 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1383-250G PC1383-500G PC1383-50G
APOSPC1383-250GEA 51.2 EUR
APOSPC1383-250G APOSPC1383-500G APOSPC1383-50G
4-Bromo-1,2-difluorobenzeno 98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 150…151 °C
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 1,707 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000304
CAS nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III