2-Bromo-1,4-difluorobenzeno 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1384-100G PC1384-500G PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA 40.9 EUR
APOSPC1384-100G APOSPC1384-500G APOSPC1384-25G
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno 98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 58…59 °C/20mmHg
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000345
CAS nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0