1-Bromo-3,5-difluorobenzeno 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluorobromobenzene
PC1385-100G PC1385-1KG PC1385-250G
APOSPC1385-100GEA 22 EUR
APOSPC1385-100G APOSPC1385-1KG APOSPC1385-250G
1-Bromo-3,5-difluorobenzeno 98%
1-Bromo-3,5-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 140…141 °C
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1,676 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010305
CAS nummer: 461-96-1
UN: 1993
ADR: 3,III