2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 137 EUR
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Smeltpunt: 137…139 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797825
CAS nummer: 317-46-4