2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1390-25G PC1390-100G PC1390-5G
APOSPC1390-25GEA 371 EUR
APOSPC1390-25G APOSPC1390-100G APOSPC1390-5G
2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
2-Bromo-1,1-difluoroethylene
Formule: C₂HBrF₂
Kookpunt: 6,1 °C
Smeltpunt: –115 °C
Dichtheid: 1,817 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: <23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 359-08-0
UN: 3161
ADR: 2.1,